Merck
797081
Sigma-Aldrich
3-Cyclopenten-1-ol
95%
Wybierz wielkość
1 G
900,00 zł
900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
900,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O
Masa cząsteczkowa:
84.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OC1CC=CC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-2,5-6H,3-4H2
Klucz InChI
WEIMJSIRDZDHAH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
41.9 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)