Merck
111910
Sigma-Aldrich
2-Chlorotoluene
99%
Synonim(y):
1-chloro-2-metylobenzen
Wybierz wielkość
100 G
119,70 zł
1 KG
593,00 zł
4 KG
1190,00 zł
119,70 zł
Cena katalogowa171,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
119,70 zł
1 KG
593,00 zł
4 KG
1190,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.58
Beilstein:
1904175
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39050205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
119,70 zł
Cena katalogowa171,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
4.38 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
10 mmHg ( 43 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.525 (lit.)
bp
157-159 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
gęstość
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H7Cl/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
Klucz InChI
IBSQPLPBRSHTTG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Chlorotoluene can be mineralized completely by Rhodococcus, strain OCT 10 DSM 45596(T)[1]. It is used in the preparation of 3-chloro-4-methylcatechol and 4-chloro-3-methylcatechol[2]. The oxidation of 2-chlorotoluene is very well catalyzed by the enzymes: toluene dioxygenase of P. putida F1 and chlorobenzene dioxygenase from Burkholderia, strain PS12[3].
Zastosowanie
2-Chlorotoluene can be used as a precursor to synthesize aryl coupling products via palladium-catalyzed Negishi cross-coupling.[4] It can also be used in the Buchwald-Hartwig amination to synthesize arylamines.[5][6]
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Lehning et al.
Applied and environmental microbiology, 63(5), 1974-1979 (1997-05-01)
The degradation of toluene by Pseudomonas putida F1 and of chlorobenzenes by Burkholderia sp. strain PS12 is initiated by incorporation of dioxygen into the aromatic nucleus to form cis-dihydrodihydroxybenzenes. Toluene-grown cells of P. putida F1 and 3-chlorobenzoate-grown cells of Burkholderia
NIXANTPHOS: A Highly Active Ligand for Palladium Catalyzed Buchwald-Hartwig Amination of Unactivated Aryl Chlorides.
Mao J, et al.
Dalton Transactions, (26) (2018)
Flexible Steric Bulky Bis (Imino) acenaphthene (BIAN)-Supported N-Heterocyclic Carbene Palladium Precatalysts: Catalytic Application in Buchwald?Hartwig Amination in Air.
Lan X B, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 82(6), 2914-2925 (2017)
The first general method for palladium-catalyzed Negishi cross-coupling of aryl and vinyl chlorides: use of commercially available Pd (P (t-Bu) 3) 2 as a catalyst
Dai C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(12), 2719-2724 (2001)
Katrin Pollmann et al.
Microbiology (Reading, England), 149(Pt 4), 903-913 (2003-04-11)
The tetrachlorobenzene dioxygenase (TecA) of Ralstonia sp. PS12 carries out the first step in the aerobic biodegradation of chlorinated toluenes. Besides dioxygenation of the aromatic ring of 4-chloro-, 2,4-, 2,5- and 3,4-dichlorotoluene as the main reaction, it also catalyses mono-oxygenation
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?