Merck
359823
Sigma-Aldrich
Chromic acid, polymer-supported
macroporous, 20-50 mesh, extent of labeling: ~2.5 mmol/g loading
Synonim(y):
Chromic acid on Amberlyst® A-26
Wybierz wielkość
25 G
704,00 zł
100 G
1645,00 zł
704,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
704,00 zł
100 G
1645,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
704,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
macroporous
Poziom jakości
skład
Carbon content, 43.0-54.0%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
zakres etykietowania
~2.5 mmol/g loading
wielkość cząstki
20-50 mesh
ciąg SMILES
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
Klucz InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Polymer-supported reagent for the clean oxidation of primary and secondary alcohols to carbonyl compounds in high yields.
Informacje prawne
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
G. Cainelli et al.
Journal of the American Chemical Society, 98, 6737-6737 (1976)
Cardillo, G.
Tetrahedron Letters, 3985-3985 (1976)
L.G. Wade et al.
Journal of Chemical Education, 57, 438-438 (1980)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?