Przejdź do
408441
Boc-Gln-OH
98%
Synonim(y):
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamine, Boc-L-glutamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
631,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2COCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
237-296-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2127805
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
form
powder
optical activity
[α]20/D −3.5°, c = 1 in ethanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
113-116 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/t6-/m0/s1
InChI key
VVNYDCGZZSTUBC-LURJTMIESA-N
Gene Information
human ... CCR2(1231)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16264715563B2522
description
98%
description
99%
description
≥98.0% (TLC)
description
-
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
98%
assay
99%
assay
≥98.0% (TLC)
assay
>98% (TLC)
optical activity
[α]20/D −3.5°, c = 1 in ethanol
optical activity
[α]23/D −7.3°, c = 2 in ethanol
optical activity
-
optical activity
-
mp
113-116 °C (dec.) (lit.)
mp
134-138 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Gene Information
human ... CCR2(1231)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)