Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3330,00 zł
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
bp
221 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
CC([15NH2])=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i3+1
InChI key
DLFVBJFMPXGRIB-LBPDFUHNSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 15N | description 98 atom % 15N | description 98 atom % 15N | description 98 atom % 15N |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form solid | form liquid |
| bp 221 °C (lit.) | bp - | bp 304 °C (lit.) | bp 210 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1449-72-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?