Merck
359289
Sigma-Aldrich
Sodium dibenzyldithiocarbamate
97%
Synonim(y):
Dibenzyldithiocarbamic acid sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5CH2)2NCSSNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.40
Beilstein:
4620553
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
235 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na]SC(=S)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H15NS2.Na/c17-15(18)16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14;/h1-10H,11-12H2,(H,17,18);/q;+1/p-1
Klucz InChI
MYCPTMLDBVIIES-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J H Shofstahl et al.
Journal of chromatographic science, 28(5), 225-229 (1990-05-01)
The United States Environmental Protection Agency (EPA) currently specifies atomic absorption spectrophotometry as the method of analysis for the priority pollutant metals. While the method is very sensitive, it does suffer from limitations. As an alternative, the use of dibenzyldithiocarbamate