Merck
637963
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethyloctylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
Synonim(y):
Bromo(3,7-dimetylooktylo)magnez
Wybierz wielkość
100 ML
1060,00 zł
1060,00 zł
Cena katalogowa2120,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
1060,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H21BrMg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1060,00 zł
Cena katalogowa2120,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
1.0 M in diethyl ether
gęstość
0.856 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)CCCC(C)CC[Mg]Br
InChI
1S/C10H21.BrH.Mg/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3;;/h9-10H,1,5-8H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
CZIGPVDHJSGGIU-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Ocena wpływu lipidu kationowego na właściwości fizyczne i biodystrybucję mRNA-LNP: W niniejszym badaniu opisano proces syntezy, w którym bromek 3,7-dimetylooktylomagnezowy został użyty jako odczynnik do przygotowania składnika lipidowego do nanocząstek lipidowych (LNP), które mają kluczowe znaczenie w systemach dostarczania mRNA (Gueguen et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-13.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-25 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)