Merck
472611
Sigma-Aldrich
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
2-[(bromomagnezio)metylo]-1,3-dioksolan, Bromo(1,3-dioksolan-2-ylometylo)magnez
Wybierz wielkość
100 ML
755,00 zł
1 L
3660,00 zł
755,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
755,00 zł
1 L
3660,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7BrMgO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
755,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in THF
bp
65-67 °C
gęstość
0.938 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
Br[Mg]CC1OCCO1
InChI
1S/C4H7O2.BrH.Mg/c1-4-5-2-3-6-4;;/h4H,1-3H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
ZDNTZRAFJZERSL-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide is a Grignard reagent that can be used to prepare:
  • 3-[11C]-Propionaldehyde, a key intermediate for the synthesis of radiolabeled compound [11C]SN-38, wherein SN-38 is 7-ethyl-10-hydroxy camptothecin.[1]
  • 1-[(S)-2,2-Dimethyl-(1,3)-dioxolan-4-yl]-4-(1,3-dioxolan2-yl)-2-ol by reacting with D-glyceraldehyde, which is further used to synthesize unsaturated nucleosides.[2]
  • A bicyclo carboxylate intermediate, which is employed in the total synthesis of spirovibsanin A.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, Structure- Activity Relationships, and Drug Resistance of beta-d-3′-Fluoro-2′, 3′-Unsaturated Nucleosides as Anti-HIV Agents
Zhou W, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 47(13), 3399-3408 (2004)
Towards the Total Synthesis of Spirovibsanin A: Total Synthesis of (pm)-5, 14-Bis-epi-spirovibsanin A
Gallen MJ and Williams CM
European Journal of Organic Chemistry, 2008(27), 4697-4705 (2008)
Synthesis and biodistribution of [11C] SN-38
Apana SM, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 53(4), 178-182 (2010)