217328
Trichloroacetyl isocyanate
96%
Synonim(y):
2,2,2-Trichloroacetyl isocyanate, alpha,alpha,alpha-Trichloroacetyl isocyanate
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.480 (lit.)
tw
80-85 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
InChI
1S/C3Cl3NO2/c4-3(5,6)2(9)7-1-8
Klucz InChI
GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter