Przejdź do
269158
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Synonim(y):
NSC 193751
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2P(Br)(C6H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.12
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-857-2
Beilstein/REAXYS Number:
3579901
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation, reaction type: phase-transfer
mp
234-236 °C (lit.)
functional group
bromo, phosphine
SMILES string
[Br-].BrC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17BrP.BrH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
YFTMLUSIDVFTKU-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant or reagent for synthesis of:
  • Vernonia allenes and sesquiterpenoids
  • Monohalovinylated pyrethoids with insecticidal activity
  • Vitamin D analogs with anticancer activity
Reactant for:
  • Asymmetric substitution affecting optical properties of boradiazaindacene dyes
  • Carbanionic rearrangements of halomethylenecyclobutanes
Used for diferrocenyl molecular wires
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
272132135259369047
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, core: phosphonium
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
234-236 °C (lit.)
mp
210-213 °C (lit.)
mp
228-230 °C (lit.)
mp
178 °C (dec.) (lit.)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
phosphine, bromo
functional group
phosphine, bromo
functional group
bromo, phosphine
functional group
phosphine, ester
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)