Przejdź do
47718
(Formylmethyl)triphenylphosphonium chloride
≥97.0% (AT)
Synonim(y):
2-Oxoethyltriphenylphosphonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
336,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCOCH2P(Cl)(C6H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.78
UNSPSC Code:
12352114
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
263-767-2
Beilstein/REAXYS Number:
4060813
MDL number:
Assay:
≥97.0% (AT)
Form:
solid
336,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (AT)
form
solid
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation
mp
209-212 °C (dec.) (lit.)
functional group
aldehyde, phosphine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].O=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18OP.ClH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-16H,17H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
RVEJRPJGKXTQIF-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Hydroazidation reactions in preparation of a-azido alcohols
  • Preparation of prodrug (2-hydroxyamino-vinyl)-triphenyl-phosphonium (HVTP) inhibitor of peroxidase activity and apoptosis
  • Intramolecular [4 + 3] cycloaddition reactions
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
30956774502240766
description
≥97.0% (AT)
description
97%
description
≥99.0% (GC)
description
≥95.0% (AT)
assay
≥97.0% (AT)
assay
97%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥95.0% (AT)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
-
reaction suitability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
mp
209-212 °C (dec.) (lit.)
mp
185-195 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
146-148 °C (lit.)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)