Merck
346373
Sigma-Aldrich
9-Oxo-9H-thioxanthene-3-carboxamide 10,10-dioxide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
290-292 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)c1ccc2C(=O)c3ccccc3S(=O)(=O)c2c1
InChI
1S/C14H9NO4S/c15-14(17)8-5-6-10-12(7-8)20(18,19)11-4-2-1-3-9(11)13(10)16/h1-7H,(H2,15,17)
Klucz InChI
NECFGXHWUOZZSE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)