Przejdź do
406368
2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-one
98%
Synonim(y):
2,4-Diethylthioxanthone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
394,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.37
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
280-041-0
MDL number:
394,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
66-70 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cc(CC)c2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C17H16OS/c1-3-11-9-12(4-2)17-14(10-11)16(18)13-7-5-6-8-15(13)19-17/h5-10H,3-4H2,1-2H3
InChI key
BTJPUDCSZVCXFQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Photoinitiator
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
195464566713574619
description
98%
description
98%
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
97%
mp
66-70 °C (lit.)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
76-79 °C (lit.)
mp
191-194 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)