Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 273,00 zł 204,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H3(OCH3)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
248-494-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
204,75 zł
Cena katalogowa273,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
155-159 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(N)cc1OC
InChI
1S/C9H11NO3/c1-12-8-5-6(10)3-4-7(8)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI key
YUPQMVSYNJQULF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 155-159 °C (lit.) | mp 82-87 °C | mp 169-172 °C (lit.) | mp 57-61 °C |
| form solid | form solid | form - | form solid |
| functional group ester | functional group ester | functional group - | functional group ester, iodo |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?