Merck
346063
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(OH)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
145-147 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
chloro
ciąg SMILES
Oc1ccc(C=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-7-3-6(10)2-1-5(7)4-9/h1-4,10H
Klucz InChI
ZMOMCILMBYEGLD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przygotowano N-tioamidowe pochodne tiosemikarbazonu 2-chloro-4-hydroksy-benzaldehydu.[1] Oceniono wartości pK dla dysocjacji kwasowej 2-chloro-4-hydroksybenzaldehydu.[2]
Zastosowanie
2-Chloro-4-hydroksybenzaldehyd może być stosowany w syntezie chemicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Coordination in Solutions. II. Acid Dissociation Constants in Water and Structural Reassignments of the Isomeric Chlorosalicylaldehydes1, 2.
Postmus Jr C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(9), 2693-2698 (1964)
Synthesis and characterization of thiosemicarbazone derivatives of 2-chloro-4-hydroxy-benzaldehyde and their rhenium (I) complexes.
Nu?ez-Montenegro A, et al.
Polyhedron, 28(18), 3915-3922 (2009)