Key Documents
345490
Zinc p-toluenesulfonate hydrate
Synonim(y):
p-Toluenesulfonic acid zinc salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.5% (HPLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zinc
stężenie
≤15.7% Zn (EDTA titration)
ciąg SMILES
O.[Zn++].Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.Cc2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C7H8O3S.H2O.Zn/c2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;;/h2*2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
JCOXFVWERPVZPB-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?