Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 202,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Zn(CF3COO)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.42 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3719156
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
composition
Zn, ≤21.8% EDTA titration
reaction suitability
reagent type: catalyst
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O[Zn]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Zn/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);/q;;+2/p-2
InChI key
VCQWRGCXUWPSGY-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description Zn(OTf)2, battery grade, ≥99.9 trace metals basis | description - |
| form powder | form crystalline | form powder | form solid |
| composition Zn, ≤21.8% EDTA titration | composition Degree of hydration, 6-7 | composition - | composition - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?