For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
202339
Poly(propylene glycol)
average Mn ~2,000
Synonim(y):
PPG, Poly(propylene oxide)
Wybierz wielkość
255,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
255,00 zł
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
masa cząsteczkowa
average Mn ~2,000
zawiera
130-190 ppm proprietary phenolic antioxidant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451
lepkość
300 cSt(25 °C)(lit.)
wartość hydroksylowa
56 mg KOH/g
gęstość
1.005 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Corrosion inhibitor for mild steel in acid solution.
- Starting material to synthesize epoxy resin/polyurethane hybrid networks via frontal polymerization.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
445.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
229.44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?