Merck
344079
Sigma-Aldrich
(+)-(S)-N,N-Dimethyl-1-[(R)-1′,2-bis(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H37FeNP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
625.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]20/D +350°, c = 0.5 in chloroform
mp
138-142 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.C[C@@H]([C]4[CH][CH][CH][C]4P(c5ccccc5)c6ccccc6)N(C)C
InChI
1S/C21H23NP.C17H14P.Fe/c1-17(22(2)3)20-15-10-16-21(20)23(18-11-6-4-7-12-18)19-13-8-5-9-14-19;1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;/h4-17H,1-3H3;1-14H;/t17-;;/m0../s1
Klucz InChI
VUJPTJYMSBMZOZ-RMRYJAPISA-N
Zastosowanie
Ligand used in the asymmetric hydrogenation of (Z)-α-amido-cinnamic acids
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sakuraba, S. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 6, 2503-2503 (1995)