Merck
343595
Sigma-Aldrich
Methyl trans-2-methyl-2-pentenoate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH=C(CH3)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
bp
46-47 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC\C=C(/C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-5-6(2)7(8)9-3/h5H,4H2,1-3H3/b6-5+
Klucz InChI
SRORRGMOEUTSDV-AATRIKPKSA-N
Opis ogólny
Trans-2-metylo-2-pentanian metylu jest α,β-nienasyconym estrem. Powstaje podczas fotolizy pirazoliny.[1] Cis- i trans-2-metylo-2-pentenian metylu powstają podczas pirolizy cis- i trans-3,5-dimetylo-3-karbometoksy-Δ1-pirazoliny.[2]
Zastosowanie
Trans-2-metylo-2-pentanian metylu może być stosowany w syntezie chemicznej.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PYRAZOLINES: PART III. THE PREPARATION AND PYROLYSIS OF 4, 5-DIMETHYL-3-CARBOMETHOXY-?2-PYRAZOLINE AND 3, 5-DIMETHYL-3-CARBOMETHOXY-?1-PYRAZOLINE.
McGreer DE, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 41(3), 726-731 (1963)
Pyrazolines. VII. Concerning the formation of olefins from the pyrolysis of pyrazolines.
McGreer DE and Wu W-S.
Canadian Journal of Chemistry, 45(5), 461-468 (1967)