Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 804,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2760,00 zł 2070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCH=CHCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
906914
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
crystals
804,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
crystals
mp
59-61 °C
functional group
ester, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(C)=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-5(7)3-4-6(8)9-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChI key
GLVNZYODMKSEPS-ONEGZZNKSA-N
Other Notes
Reactive enone; conjugate addition of ketones and similar compounds, e.g. for Robinson annelations
; DA-cycloadditions
; DA-cycloadditions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (GC) | description ≥95.0% (GC) | description ≥97.0% (GC) | description ≥99% (capillary GC), liquid |
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥95.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥99% (capillary GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 59-61 °C | mp - | mp - | mp - |
| form crystals | form - | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| functional group ester, ketone | functional group ester, allyl | functional group aldehyde, ester | functional group ester |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?