Merck
193089
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenoic acid
99%
Wybierz wielkość
10 G
195,00 zł
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
195,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Beilstein:
1720443
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
bp
217 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
gęstość
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/b5-4+
Klucz InChI
NIONDZDPPYHYKY-SNAWJCMRSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Biooxidation of primary alcohols to aldehydes through hydrogen transfer employing janibacter terrae.
Orbegozo T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2010(18), 3445-3448 (2010)
Rhodium-catalyzed asymmetric 1, 4-addition of arylboron reagents to α,β-unsaturated esters.
Takaya Y, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10(20), 4047-4056 (1999)
Saloni Pasta et al.
Chemistry & biology, 14(12), 1377-1385 (2007-12-22)
Expression, characterization, and mutagenesis of a series of N-terminal fragments of an animal fatty acid synthase, containing the beta-ketoacyl synthase, acyl transferase, and dehydratase domains, demonstrate that the dehydratase domain consists of two pseudosubunits, derived from contiguous regions of the
Fangfang Zeng et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 113, 103213-103213 (2019-08-24)
Mosquitoes rely heavily on the olfactory system to find a host for a bloodmeal, plants for a source of energy and suitable sites for oviposition. Here, we examined a cluster of eight odorant receptors (ORs), which includes one OR, CquiOR1
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes