Merck
E46607
Sigma-Aldrich
Ethyl propiolate
99%
Synonim(y):
Ethyl acetylenecarboxylate
Wybierz wielkość
5 G
271,00 zł
25 G
689,00 zł
100 G
1730,00 zł
271,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
271,00 zł
25 G
689,00 zł
100 G
1730,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡CCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.10
Beilstein:
878250
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
271,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
tw
120 °C (lit.)
gęstość
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C#C
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3
Klucz InChI
FMVJYQGSRWVMQV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Halogenated derivatives were used as substrates for direct, asymmetric alkynylation of cyclic ß-ketoesters using chiral phase-transfer catalysts.[1] Also employed in a one-pot , four-component synthesis of benzene-1,2,3,5-tetracarboxylates promoted by Ph3P.[2]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peter Morrison-Whittle et al.
Frontiers in microbiology, 9, 910-910 (2018-06-06)
The products of microbial metabolism form an integral part of human industry and have been shaped by evolutionary processes, accidentally and deliberately, for thousands of years. In the production of wine, a great many flavor and aroma compounds are produced
Helvetica Chimica Acta, 89, 2918-2918 (2006)
Kh Mahid Uddin et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(39), 13597-13609 (2017-09-28)
The reactivity of the face-capped benzothiazolate clusters HOs
Thomas B Poulsen et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(2), 441-449 (2007-01-11)
The first organocatalytic enantioselective direct alpha-alkynylation of beta-ketoesters and 3-acyl oxindoles is described. It is demonstrated that activated beta-halo-alkynes undergo nucleophilic acetylenic substitution catalyzed by chiral phase-transfer compounds to afford the alkynylated products in high yields and excellent enantioselectivities. The
Mikhail V Dobrynin et al.
Carbohydrate polymers, 241, 116327-116327 (2020-06-09)
Hydrosilylation catalyzed by the rhodium(I) complex [Rh(acac)(CO)2] or platinum(0)-based Karstedt's catalyst was employed to combine hydrophilic propargylated hydroxyethyl cellulose and hydrophobic hydride-terminated polydimethylsiloxane to give polymer hybrid structures. The final polymers were characterized by FTIR, solid state 1H, 13C and