Merck
342319
Sigma-Aldrich
3-Chloro-6-phenylpyridazine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.63
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
159-161 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
phenyl
ciąg SMILES
Clc1ccc(nn1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7ClN2/c11-10-7-6-9(12-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Klucz InChI
BUBRFWDEAVIFMV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Chloro-6-phenylpyridazine is an heteroaromatic compound and is investigated by cyclic voltammetry and preparative scale electrolysis in the presence and absence of carbon dioxide. Fluorination of 3-chloro-6-phenylpyridazine with KF under solvent-free conditions in the presence of a phase transfer agent, with or without microwave irradiation is reported.
Zastosowanie
3-Chloro-6-phenylpyridazine may be used in the synthesis of 6-substituted phenyl-2-(3í-substituted phenylpyridazin-6í-yl)-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-ones.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Selective and efficient fluorination of chlorodiazines under solvent-free phase transfer catalysis.
Marque S, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 125(12), 1847-1851 (2004)
Electrochemical carboxylation of some heteroaromatic compounds.
Fuchs P, et al.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 35, 185-192 (1981)
Mojahidul Islam et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 65(3), 353-362 (2008-07-24)
A series of 6-substituted phenyl-2-(3'-substituted phenyl pyridazin-6'-yl)-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-ones has been synthesized. An appropriate aromatic hydrocarbon reacts with succinic anhydride in presence of AlCl3 to yield beta-aroyl propionic acid. The corresponding acid was cyclized with hydrazine hydrate to give 6-(substituted aryl)-2,3,4,5-tetrahydro-3-pyridazinone, which