Merck
342076
Sigma-Aldrich
3,5,6-Trichlorosalicylic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
HC6Cl3-2-(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
mp
209-211 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1c(O)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O3/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,11H,(H,12,13)/p-1
Klucz InChI
IIHCUZVBIMTHEB-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)