Przejdź do
515442
6-Chloro-2-hexanone
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
331,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl(CH2)4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
233-546-5
MDL number:
Assay:
97%
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4435 (lit.)
bp
85.5-86.5 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, ketone
SMILES string
CC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
InChI key
CMDIDTNMHQUVPE-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90.56 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)