The solubility of Tetrahydro-2-furoic acid in water is reported as 27.9 mg/ml or 0.24 mol/l.
Kluczowe dokumenty
341517
Tetrahydro-2-furoic acid
97%
Synonim(y):
Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
liquid
zawiera
250 ppm BHT as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46 (lit.)
bp
128-129 °C/13 mmHg (lit.)
237-243 °C (lit.)
gęstość
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ether
ciąg SMILES
OC(=O)C1CCCO1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
Klucz InChI
UJJLJRQIPMGXEZ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
What is the solubility of item 341517, Tetrahydro-2-furoic acid, from Sigma-Aldrich, in water?