Merck
479292
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid
99%
Wybierz wielkość
5 G
684,00 zł
684,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
684,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
684,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]23/D +4°, c = 1 in methanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46 (lit.)
bp
128-129 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ether
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)/t4-/m1/s1
Klucz InChI
UJJLJRQIPMGXEZ-SCSAIBSYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)