Przejdź do
8.00658
Tetraethyl orthosilicate
for synthesis
Synonim(y):
Tetraethyl orthosilicate, Tetraethoxysilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
86,40 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
153,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
420,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5O)4Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.33
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
201-083-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
168.0 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
2 hPa ( 20 °C)
86,40 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
2 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
230 °C
potency
6270 mg/kg LD50, oral (Rat), 5860 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-23 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C)
bp
168.0 °C/1013 hPa
mp
-85.5 °C
transition temp
flash point 45 °C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OCC)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI key
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetraethylorthosilicate (TEOS) is the ethyl ester of ortho silicic acid, which is the most readily available silicon source. It is mainly used as a crosslinking agent in silicon polymer and precursor in the preparation of silicon thin films.
Application
  • Effects of Tetraethyl Orthosilicate (TEOS) on the Light and Temperature Stability of a Pigment from Beta vulgaris and Its Potential Food Industry Applications: This study explores how TEOS can enhance the stability of natural pigments from beets, suggesting potential for improved food colorants (GA Molina et al., 2014).
  • Characterization of Chemical Vapor Deposited Tetraethyl Orthosilicate based SiO2 Films for Photonic Devices: The study details the use of TEOS in the production of silicon dioxide films for enhanced photonic device performance (J Kotcharlakota et al., 2016).
  • Comprehensive performances of carbon nanotube reinforced foam concrete with tetraethyl orthosilicate impregnation: Research indicates significant enhancements in the structural properties of foam concrete, essential for building technology (J Luo et al., 2017).
  • Mesoporous bis (trimethoxysilyl) hexane (BTMSH)/tetraethyl orthosilicate (TEOS)-based hybrid silica aerogel membranes for CO2 capture: Highlights the development of innovative aerogel membranes for effective CO2 capture, contributing to environmental management strategies (YF Lin et al., 2016).
Features and Benefits
TEOScan polymerize in alkaline, acidic, and neutral conditions, making it anadvantageous precursor
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.934
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
86578759414131903
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
reagent grade
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
1.3-23 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
-
pH
7 (20 °C)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetraethyl orthosilicate
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?