Merck
339962
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine hydrochloride
98%
Synonim(y):
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.Cc1cc(C)nc(O)n1
InChI
1S/C6H8N2O.ClH/c1-4-3-5(2)8-6(9)7-4;/h3H,1-2H3,(H,7,8,9);1H
Klucz InChI
IFXXETYYSLJRNF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine hydrochloride was employed in the stereoselective synthesis of meso-N,N′-dicarbethoxy-2,4-diaminopentane and meso-2,4-diaminopentane.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stereoselective synthesis of meso-N, N'-dicarbethoxy-2, 4-diaminopentane and meso-2, 4-diaminopentane.
Hutchins RO and Maryanoff BE.
The Journal of Organic Chemistry, 37(11), 1829-1830 (1972)