Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 489,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
489,00 zł
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (NT)
form
solid
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
8.0-9.5 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.040, λ: 280 nm Amax: 0.016
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].O.O.O.O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Li.4H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;3*+1;;;;/p-3
InChI key
HXGWMCJZLNWEBC-UHFFFAOYSA-K
Gene Information
human ... GSK3A(2931), GSK3B(2932), IMPA1(3612)
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% (NT) | assay ≥99.0% (anhydrous basis) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.0% (NT) |
| product line BioUltra | product line BioUltra | product line - | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form crystals | form powder |
| pH 8.0-9.5 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 6.5-8.5 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 7.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O) | pH 7.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O) |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: very soluble 24.9 g/L at 20 °C | solubility water: soluble 29.4 g/L at 20 °C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?