442682
Lithium phosphate monobasic
99%
Synonim(y):
Lithium dihydrogenphosphate
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
powder or crystals
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>100 °C (lit.)
gęstość
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Li.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
SNKMVYBWZDHJHE-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Produkty
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Nanomateriały do magazynowania energii w akumulatorach litowo-jonowych
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.