Merck
336637
Sigma-Aldrich
Lithium aluminate
Synonim(y):
Aluminum lithium oxide
Wybierz wielkość
250 G
791,00 zł
791,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
791,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
LiAlO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.92
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
791,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder and chunks
gęstość
2.615 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[O-][Al]=O
InChI
1S/Al.Li.2O/q;+1;;-1
Klucz InChI
YQNQTEBHHUSESQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Glinian litu (LiAlO₂) to wszechstronny związek nieorganiczny o wysokiej stabilności termicznej, niskiej gęstości i doskonałym przewodnictwie jonowym. Nadaje się do wielu zastosowań, takich jak dozymetria promieniowania, gdzie służy jako skuteczny dozymetr optycznie stymulowanej luminescencji (OSL), oraz w technologii jądrowej jako materiał do hodowli trytu w reaktorach termojądrowych. Ponadto jest szeroko stosowany w opracowywaniu stałych elektrolitów polimerowych do akumulatorów, zwiększając przewodność i wydajność systemów magazynowania energii.
Zastosowanie
  • Zastosowania katalizowanej przez gliniany litu reakcji hydrofosforylacji: Badanie to analizuje potencjał katalityczny glinianów litu w reakcjach hydrofosforylacji, w szczególności z wykorzystaniem [iBu3AlHLi]2 (VA Pollard, A Young, R McLellan, 2019).
  • Dopasowanie faz glinianu litu w oparciu o termodynamikę w celu zwiększenia wydajności recyklingu baterii litowo-jonowych: W artykule omówiono termodynamiczne dostosowanie faz glinianu litu w celu zwiększenia wydajności recyklingu akumulatorów litowo-jonowych (H Li, H Qiu, T Schirmer, D Goldmann, 2022).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Wen-Yuan Pang et al.
Recent patents on nanotechnology, 4(1), 32-40 (2010-03-11)
In this paper, we reviewed the current development and patents for the application of high-brightness and high-efficiency white light-emitting diode (LED). The high-efficiency GaN nanostructures, such as disk, pyramid, and rod were grown on LiAlO(2) substrate by plasma-assisted molecular-beam epitaxy
Tatiana Avalos-Rendón et al.
The journal of physical chemistry. A, 113(25), 6919-6923 (2009-06-06)
Lithium aluminates (LiAlO(2) and Li(5)AlO(4)) were synthesized, characterized, and tested as possible CO(2) captors. LiAlO(2) did not seem to have good qualities for the CO(2) absorption. On the contrary, Li(5)AlO(4) showed excellent behavior as a possible CO(2) captor. Li(5)AlO(4) was
Shan-Li Wang et al.
Journal of hazardous materials, 147(1-2), 205-212 (2007-01-24)
In this study, lithium intercalated gibbsite (LIG) was investigated for its effectiveness at removing phosphate from water and the mechanisms involved. LIG was prepared through intercalating LiCl into gibbsite giving a structure of [LiAl2(OH)6]+ layers with interlayer Cl- and water.
M A Eastman
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 139(1), 98-108 (1999-07-02)
Hartmann-Hahn match conditions for n2 --> M2 CP/MAS between two quadrupolar nuclei, spin-lock signal as a function of effective nutation frequency, and the correlation of effective nutation frequency and radiofrequency field strength are reported for three samples: sodium diborate (Na2B4O7)