Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 764,00 zł |
Informacje o tej pozycji
764,00 zł
Nazwa produktu
TMPyP4, A potent inhibitor of human telomerase (IC50 = 6.5 µM).
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
purple
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C44H37N8.4C7H8O3S/c1-49-21-13-29(14-22-49)41-33-5-7-35(45-33)42(30-15-23-50(2)24-16-30)37-9-11-39(47-37)44(32-19-27-52(4)28-20-32)40-12-10-38(48-40)43(36-8-6-34(41)46-36)31-17-25-51(3)26-18-31;4*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-28H,1-4H3,(H,45,46,47,48);4*2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+3;;;;/p-3
InChI key
AKZFRMNXBLFDNN-UHFFFAOYSA-K
General description
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Izbicka, E., et al. 1999. Cancer Res. 59, 639.
Anantha, N.V., et al. 1998. Biochemistry 37, 2709.
Arthanari, H., et al. 1998. Nucleic Acids Res. 26, 3724.
Wheelhouse, R.T., et al. 1998. J. Am. Chem. Soc. 120, 3261.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (TLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 1 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility methanol: 1 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c