Merck
420719
Lithium polysilicate solution
20 wt. % in H2O
Wybierz wielkość
1 L
311,00 zł
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Li2Si5O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.30
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI key
WJZHQBRAMOCCLJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-][Si](=O)O[Si](=O)O[Si](=O)O[Si](=O)O[Si]([O-])=O
form
liquid
concentration
20 wt. % in H2O
density
1.16 g/mL at 25 °C
Quality Level
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)