Merck
335762
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-butylbenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3C6H4Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.53 (lit.)
gęstość
1.208 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
CCCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H13Br/c1-2-3-4-9-5-7-10(11)8-6-9/h5-8H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
BRGVKVZXDWGJBX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opisano katalizowaną ligandem fosforynowym lub fosfinowym reakcję Suzuki-Miyaura 2-pirydylowych pochodnych boru z 1-bromo-4-butylobenzenem.
Zastosowanie
1-bromo-4-butylobenzen został użyty do przygotowania:
  • 4-(4-butylphenyl)-2-methylbut-3-yn-2-ol
  • teraaza- i heksaazacyklofan
  • 4-butylotrifenyloamina, monomer wymagany do przygotowania poli(4-butylotrifenyloaminy)
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Preparation of poly (4-butyltriphenylamine) particles by chemical oxidative dispersion polymerization.
Fujioka M, et al.
Coll. Polymer Sci., 286(3), 313-318 (2008)
Irena Kulszewicz-Bajer et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(9), 1362-1368 (2009-02-19)
Teraaza- and hexaazacyclophanes have been synthesized via a one-step palladium catalyzed amination reaction. The chemical oxidation of cyclophanes leads to the formation of radical cations, the presence of which was manifested by the appearance of new bands in UV-Vis-NIR and
A general and efficient method for the Suzuki-Miyaura coupling of 2-pyridyl nucleophiles.
Kelvin L Billingsley et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(25), 4695-4698 (2008-05-21)
Synthesis and characterization of the multi-photon absorption and excited-state properties of a neat liquid 4-propyl 4'-butyl diphenyl acetylene
Khoo LC, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(40), 7525-7525 (2009)