Merck
464708
Sigma-Aldrich
Sodium hexahydroxyplatinate(IV)
Synonim(y):
Disodium hexahydroxyplatinate
Wybierz wielkość
1 G
661,00 zł
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
661,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Na2Pt(OH)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz:
powder
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: platinum
stężenie
51.2-62.5% Pt (gravimetric)
mp
150 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].O[Pt--](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/2Na.6H2O.Pt/h;;6*1H2;/q2*+1;;;;;;;+4/p-6
Klucz InChI
LDMNYTKHBHFXNG-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)