Merck
332844
Sigma-Aldrich
4-Methoxycyclohexanecarboxylic acid, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H10CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 332844, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4687 (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ether
ciąg SMILES
COC1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
WKILSRYNRQGRMA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas cis-4-metoksycykloheksanokarboksylowy reaguje z metylolitem dając keton, cis-4-metoksy-1-acetylocykloheksan.[1] Zbadano reakcję kwasu cis-4-metoksycykloheksanokarboksylowego z kwasem octowym i katalityczną ilością kwasu siarkowego.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Notes-Studies of Configuration. VI. cis-and trans-4-Methoxycyclohexanol.
Noyce DS and Weingarten HI.
The Journal of Organic Chemistry, 25(2), 260-262 (1960)
Studies of Configuration. IV. The Rearrangement of Methoxycyclohexanecarboxylic Acids with Acetic Anhydride1.
Noyce DS and Weingarten HI.
Journal of the American Chemical Society, 79(12), 3098-3102 (1957)