Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 203,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 551,00 zł |
Informacje o tej pozycji
203,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
bp
225-226 °C (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCCCCCCCCN
InChI
1S/C8H20N2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-10H2
InChI key
PWGJDPKCLMLPJW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form crystals | form liquid |
| mp 50-52 °C (lit.) | mp - |
| bp 225-226 °C (lit.) | bp 115-116 °C/11 mmHg (lit.) |
| functional group amine | functional group chloro |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - DIN 51758
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?