Merck
126128
Sigma-Aldrich
Diethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Synonim(y):
Diethyl succinylosuccinate
Wybierz wielkość
10 G
1270,00 zł
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
1270,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(O=)2C6H6(CO2C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
mp
127-129 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H16O6/c1-3-17-11(15)7-5-10(14)8(6-9(7)13)12(16)18-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
KSKWGMNRWCYVAT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,4-cykloheksanodione-2,5-dikarboksylan dietylu reaguje z benzyloaminą, dając 2,5-bis(benzyloamino-3,6-dihydroteroftalan dietylu), który po polikondensacji daje poli(estry aminowe)[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Poly (amine esters) Derived from Diethyl 1, 4-Cyclohexanedione-2, 5-dicarboxylate.
Moore JA and Kochanowski JE.
Macromolecules, 8(2), 121-127 (1975)