Merck
S4921
Sigma-Aldrich
trans-Stilbene oxide
trans-Stilbene oxide
98%
Synonim(y):
trans-1,2-Diphenyloxirane
Wybierz wielkość
1 G
209,00 zł
5 G
615,00 zł
25 G
2430,00 zł
209,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
209,00 zł
5 G
615,00 zł
25 G
2430,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.24
Beilstein:
82740
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
209,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
65-67 °C (lit.)
ciąg SMILES
O1[C@@H]([C@H]1c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C14H12O/c1-3-7-11(8-4-1)13-14(15-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H/t13-,14-/m1/s1
Klucz InChI
ARCJQKUWGAZPFX-ZIAGYGMSSA-N
Opis ogólny
Tlenek trans-stilbenu, znany również jako trans-1,2-difenylooksiran, jest często stosowany w fotochemii, gdzie może zmieniać swoją strukturę pod wpływem światła. Tlenki stilbenu mogą rozpadać się, gdy są wzbudzane przez światło, co prowadzi do powstawania ylidów karbonylowych. Jest również powszechnie stosowany do produkcji siarczków trans-stilbenu. [1]
Zastosowanie
  • Chiral Stationary Phases for Liquid Chromatography: Trans-stilbene oxide has been utilized in the fabrication of cellulose derivative-coated spherical covalent organic frameworks, serving as chiral stationary phases for high-performance liquid chromatographic enantioseparation, demonstrating its pivotal role in advanced analytical methodologies (Yan et al., 2022).
  • Method Selection for Chiral High-Performance Liquid Chromatography: Its application extends to the utilization of hysteresis phenomena for chiral high-performance liquid chromatographic method selection in polar organic mode, enhancing the efficiency and specificity of pharmaceutical compound analysis (Horváth et al., 2020).
  • Adsorption Properties for Enantioseparations: The effect of chiral selector loading on the adsorption properties of fully- and superficially-porous particles is crucial for high-efficient ultrafast enantioseparations, where trans-stilbene oxide derivatives play a significant role (Felletti et al., 2018).
  • Catalysis in Alkene Epoxidation: Trans-stilbene oxide is involved in innovative catalysis research, specifically in the development of carbon nitride-supported Fe(2) cluster catalysts for alkene epoxidation, showcasing its utility in sustainable chemical synthesis (Tian et al., 2018).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Photochemistry of cis-and trans-stilbene oxides
Lee, George A
The Journal of Organic Chemistry, 41, 2656-2658 (1976)
V J Mayani et al.
Chirality, 21(2), 255-261 (2008-06-19)
Chromatographic behavior of nonracemic mixtures, viz., mandelic acid and stilbene oxide as analytes has been studied in detailed by enantiomer self-disproportionation on achiral ordered mesoporous material M41S and regular silica gel as stationary phases. Enantiomer self-disproportionation gave enhanced separation of
Li-Ming Yang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(7), 1013-1015 (2002-03-23)
A new series of trans-stilbene benzenesulfonamide derivatives were designed and synthesized as potential antitumor agents. These new compounds were evaluated in the National Cancer Institute's 60 human tumor cell line in vitro screen. Compounds 9-13 were cytotoxic against several cell
Rujin Gong et al.
Journal of chromatography. A, 1286, 119-126 (2013-03-19)
The chromatographic enantioseparation of trans-stilbene oxide (TSO) was studied experimentally and theoretically, where the preparative column was packed with 20 μm Chiralcel OD stationary phase and hexanes/2-propanol were used as mobile phase. The bed porosity, axial dispersion coefficient, mass transfer
Larry Miller et al.
Journal of chromatography. A, 1250, 256-263 (2012-06-26)
Preparative supercritical fluid chromatography (SFC) has become the preferred method for the rapid purification of drug candidates during the pharmaceutical discovery process. This paper will discuss the evaluation of injection techniques for preparative SFC. A thorough evaluation of mixed stream
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review