Kluczowe dokumenty
331910
2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
98%
Synonim(y):
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, 4-Amino-2-cyclopentene-1-carboxylic acid lactam
Wybierz wielkość
166,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
166,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
bp
102-106 °C/0.25 mmHg (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1N[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C6H7NO/c8-6-4-1-2-5(3-4)7-6/h1-2,4-5H,3H2,(H,7,8)/t4-,5+/m0/s1
Klucz InChI
DDUFYKNOXPZZIW-CRCLSJGQSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?