Kluczowe dokumenty
P73609
Pyrrole-2-carboxylic acid
99%
Synonim(y):
2-Mialine, 2-Minaline
Wybierz wielkość
214,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
214,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
mp
204-208 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C5H5NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h1-3,6H,(H,7,8)
Klucz InChI
WRHZVMBBRYBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)