Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3210,00 zł 2728,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1150,00 zł
Quality Segment
assay
≥98%
optical activity
[α]20/D +565°, c = 1 in chloroform
optical purity
ee: 99% (HPLC)
mp
94-97 °C (lit.)
SMILES string
O=C1N[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C6H7NO/c8-6-4-1-2-5(3-4)7-6/h1-2,4-5H,3H2,(H,7,8)/t4-,5+/m0/s1
InChI key
DDUFYKNOXPZZIW-CRCLSJGQSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description 99% | description optical purity ee: 97% (GLC) | description 98% |
| assay ≥98% | assay 99% | assay - | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 94-97 °C (lit.) | mp 237-239 °C (lit.) | mp - | mp 40-43 °C (lit.) |
| optical activity [α]20/D +565°, c = 1 in chloroform | optical activity [α]23/D +58°, c = 1 in chloroform | optical activity [α]20/D +83°, c = 1 in chloroform | optical activity [α]20/D +25°, c = 5 in 1 M HCl |
| optical purity ee: 99% (HPLC) | optical purity - | optical purity ee: 97% (GLC) | optical purity ee: 99% (GLC) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one ≥98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/230/141/310ba46c-6b75-4ed3-9134-10ae806b9cc0/640/310ba46c-6b75-4ed3-9134-10ae806b9cc0.png)