Merck
330531
Sigma-Aldrich
Sodium 1-naphthalenesulfonate
technical grade, 80%
Synonim(y):
1-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.22
Beilstein:
3639038
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
80%
Postać
powder
ciąg SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O3S.Na/c11-14(12,13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Klucz InChI
HIEHAIZHJZLEPQ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Sodium 1-naphthalenesulfonate was employed as a detection reagent to investigate ion-pair high-performance liquid chromatographic retention behavior of copper(II)-1-oxa-4,7,10,13-tetraazacyclopentadecane complex. It was also employed as a stationary liquid phase for resolution of dichlorophenol isomers by GC.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Gas-liquid chromatographic resolution of free dichlorophenol isomers on new stationary liquid phases.
Ono, A., and Y. Masuda.
Chromatographia, 17(12), 691-692 (1983)
Ion-Pair High-Performance Liquid Chromatographic Retention Behavior of Copper (II)-1-Oxa-4, 7, 10, 13-tetraazacyclopentadecane Complex.
Chung Y, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 62(3), 336-343 (1999)