Merck
916994
Sigma-Aldrich
Alkyl naphthalene sulfonate sodium salt
Synonim(y):
Alkylated naphthalene sulfonic acid sodium salt, Sodium alkylnapthalene sulfonate
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Postać
powder
Poziom jakości
kolor
slightly tan
pH
7.5-10.5 (5%aqueous solution)
tw
212 °F
Zastosowanie
This is an ionic surfactant mixture. It provides excellent wetting, dispersing, hydrotroping and medium to low foaming. It offers acid and base stability, hard-water tolerance and high temperature stability.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3