Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 142,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 251,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,4-(COOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.13
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
202-830-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (acidimetric)
Form:
crystalline
Grade:
synthesis grade
142,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥98% (acidimetric)
form
crystalline
autoignition temp.
496 °C
potency
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
402 °C (sublimed)
solubility
15 mg/L (experimental)
density
1.51 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Biotransformacja p-ksylenu do kwasu tereftalowego przez zmodyfikowane genetycznie bakterie Escherichia coli: W niniejszym badaniu zbadano alternatywną metodę produkcji kwasu tereftalowego (TPA), która może być mniej energochłonna i bezpieczniejsza niż tradycyjne metody. Opisuje ono udaną biokonwersję p-ksylenu do TPA przy użyciu genetycznie zmodyfikowanych bakterii E. coli, podkreślając potencjalne zrównoważone podejście do produkcji TPA (Luo & Lee, 2017).
- Synteza i weryfikacja biopochodnego kwasu tereftalowego z furfuralu: Badania te przedstawiają nową syntetyczną ścieżkę produkcji TPA z furfuralu pochodzącego z biomasy. Stanowi to znaczący krok w kierunku zrównoważonej produkcji chemicznej, zapewniając bardziej ekologiczną alternatywę dla szlaków petrochemicznych (Tachibana, Kimura & Kasuya, 2015).
- Badania nad rozpuszczalnością kwasu tereftalowego w cieczach jonowych: Skupiając się na identyfikacji lepszych rozpuszczalników dla TPA, w niniejszym badaniu zbadano rozpuszczalność TPA w różnych cieczach jonowych. Odkrycia mogą prowadzić do ulepszonych technik przetwarzania TPA w zastosowaniach przemysłowych (Matuszek et al., 2019).
- Inżynieryjny produkt kwasu tereftalowego z recyklingu butelek PET: W tym badaniu zbadano depolimeryzację PET do TPA i glikolu etylenowego, podkreślając zrównoważone podejście do recyklingu odpadów PET i zmniejszenia zależności od produktów petrochemicznych (Lee, Chiu & Lee, 2021).
- Biopochodne technologie kwasu tereftalowego - przegląd literatury: Przegląd różnych biopochodnych podejść do produkcji TPA, koncentrując się na potencjale odnawialnych surowców do zastąpienia tradycyjnych szlaków petrochemicznych. Ten kompleksowy przegląd omawia różne biotechnologiczne i chemiczne metody syntezy TPA ze źródeł biologicznych (Collias et al., 2014).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description 99% | description 95% | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99% |
| grade synthesis grade | grade - | grade - | grade ACS reagent, anhydrous |
| assay ≥98% (acidimetric) | assay 99% | assay 95% | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form crystalline | form liquid crystal | form - | form powder |
| solubility 15 mg/L (experimental) | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas tereftalowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?