Kluczowe dokumenty
450995
Manganese(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Manganese dichloride, Sacchite
Wybierz wielkość
235,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
235,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
synthesis grade
Poziom jakości
linia produktu
AnhydroBeads™
Próba
99.999% trace metals basis
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
mp
652 °C (lit.)
gęstość
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.