Merck
203734
Sigma-Aldrich
Manganese(II) chloride tetrahydrate
99.99% trace metals basis
Wybierz wielkość
5 G
457,00 zł
25 G
1660,00 zł
100 G
2380,00 zł
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
457,00 zł
25 G
1660,00 zł
100 G
2380,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
MnCl2 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
crystals
pH
3.5-6 (25 °C, 50 g/L)
mp
58 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Klucz InChI
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Manganese(II) chloride tetrahydrate is a hydrated metal chloride.3 Its toxicity in Swiss mice has been assessed.[1] It participates in the preparation of metal(II) complexes of mixed ligands-dimethydithiocarbamic and p-aminobenzoic acids.3
Zastosowanie
Manganese(II) chloride tetrahydrate has been used in a loop-mediated isothermal amplification (LAMP) method for the detection of nucleic acids.[2]
Manganese(II) chloride tetrahydrate may be used:
  • As a promoter for the microwave-assisted synthesis of dihydropyrimidin-2(1H)-ones.[3]
  • To synthesize a manganese(II) adipate coordinate complex with antiferromangentic property below 15K.[4]
  • To synthesize active manganese oxide with potential application as an oxidant for organic compounds.[5]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marianna Lucio et al.
Frontiers in aging neuroscience, 11, 331-331 (2019-12-24)
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disease with a complex etiology. Several factors are known to contribute to the disease onset and its progression. However, the complete underlying mechanisms are still escaping our understanding. To evaluate possible correlations between metabolites
Hydrothermal synthesis and magnetic behavior of a novel layered coordination polymer generated from manganese (II) adipate.
Kim YJand Jung DY
Inorganic Chemistry, 39(7), 1470-1475 (2000)
Active manganese dioxide on silica: Oxidation of alcohols under solvent-free conditions using microwaves.
Varma RS, et al.
Tetrahedron Letters, 38(45), 7823-7824 (1997)
Yi Zhang et al.
Analytical chemistry, 86(14), 7057-7062 (2014-06-18)
This report demonstrates a straightforward, robust, multiplexed and point-of-care microcapillary-based loop-mediated isothermal amplification (cLAMP) for assaying nucleic acids. This assay integrates capillaries (glass or plastic) to introduce and house sample/reagents, segments of water droplets to prevent contamination, pocket warmers to
Cobalt (II) chloride or manganese (II) chloride or tin (II) chloride promoted one pot synthesis of dihydropyrimidin-2 (1H)-ones using microwave irradiation.
Kumar S, et al.
Indian Journal of Chemistry, 44B, 762-767 (2005)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hello! In COA for Manganese(II) chloride tetrahydrate cat 203734 we see only Quality Release Date. Could you please confirm that is expire date for this reagent?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment.
      For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.