Przejdź do
67253
Sodium formate
analytical standard
Synonim(y):
E237, Formic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCOONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.01
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-488-0
Beilstein/REAXYS Number:
3595134
MDL number:
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (wt., NT)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
pH
7.0-8.5
mp
259-262 °C (lit.)
solubility
H2O: 10%, clear, colorless
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 270 nm Amax: ≤0.04, λ: 300 nm Amax: ≤0.03, λ: 330 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.06443107603247596
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
assay
99.0-101.0% (wt., NT)
assay
≥99.0% (perchloric acid titration)
assay
97%
assay
≥99.0%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium formate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pravin K Mishra et al.
Journal of neurochemistry, 146(6), 722-734 (2018-07-03)
Depression is one of the most debilitating neuropsychiatric disorders. Most of the current antidepressants have long remission time and low recovery rate. This study explores the impact of ketamine on neuronal and astroglial metabolic activity in prefrontal cortex in a
Sergey Zakharov et al.
Kidney international, 86(1), 199-207 (2014-03-14)
During an outbreak of methanol poisonings in the Czech Republic in 2012, we were able to study methanol and formate elimination half-lives during intermittent hemodialysis (IHD) and continuous veno-venous hemodialysis/hemodiafiltration (CVVHD/HDF) and the relative impact of dialysate and blood flow
Sergey Zakharov et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 116(5), 445-451 (2014-10-14)
The aim of this article was to study the role of serum formate (S-formate) in diagnosing methanol poisoning. A prospective study was undertaken of 38 patients from the Czech methanol mass poisoning in 2012 - median age 51 [interquartile range
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
67253-1G04061832735221